Vai a
SML0979
Bantag-1 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-Phe-His-4-amino-5-cyclohexyl-2,4,5-trideoxypentonyl-Leu-(3-dimethylamino) benzylamide N-methylammonium trifluoroacetate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
337,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H73N8O7 · xC2HF3O2
Peso molecolare:
874.14 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
337,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
General description
Bantag-1 is a peptide-antagonist. It is soluble in aqueous solutions.[1]
Biochem/physiol Actions
Bantag-1 is a very specific, high affinity antagonist of the orphan GPCR Bombesin receptor subtype-3 (BRS-3).
Bantag-1 is a very specific, high affinity antagonist of the orphan GPCR Bombesin receptor subtype-3 (BRS-3). The binding affinity of Bantag-1 in BRS-3 expressing cells is 1.3 nM.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S8701SML1132T7830
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
colorless to pale yellow
color
white to tan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)