Documenti
SCC163
Sigma-Aldrich
Linea cellulare HOG di oligodendroglioma umano (HOG)
Human
Sinonimo/i:
Oligodendroglioma cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
Linea cellulare HOG di oligodendroglioma umano (HOG), HOG human oligodendroglioma cell line is a useful model to study the role of oligodendrocytes in neurodegenerative diseases.
Origine biologica
human
tecniche
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
La linea cellulare HOG è stata clonata a partire da un oligodendroglioma umano (HOG) rimosso chirurgicamente. Le cellule HOG esprimono marcatori degli oligodendrociti, quali bassi livelli della forma di 15 kDa della proteina basica della mielina e alti livelli della proteina CNPasi. Queste cellule non esprimono la GFAP, un marcatore degli astrociti, e presentano livelli minimi di attività della glutammina sintetasi. Le HOG esprimono i recettori per i neurotrasmettitori, come il recettore A2 per l'adenosina, quello per la prostaglandina E1 (PGE1) e quello β2-adrenergico (β-AR), che attivano la via di trasduzione del segnale dell'adenilato ciclasi. Esprimono anche i recettori muscarinici e istaminici che sono connessi alle vie di trasduzione del segnale dell'inositolo fosfato.
Descrizione della linea cellulare
Cellule tumorali
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell′“Academic Use Agreement”, come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare licensing@emdmillipore.com.
Qualità
• Ogni microprovetta contiene ≥ 1x10E6 cellule vitali.
• La negatività delle cellule ai virus HPV-16, HPV-18, epatite A, epatite C, HIV-1 & 2 è testata con la tecnica PCR utilizzando il pannello Human Essential CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.
• Le cellule risultano negative per la contaminazione da micoplasma.
• L′identità univoca della linea cellulare è confermata mediante genotipizzazione di ogni lotto di cellule tramite analisi delle STR.
Stoccaggio e stabilità
Conservare in azoto liquido. Dopo lo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER SCOPI DI RICERCA. In Francia questo prodotto è regolamentato quando destinato a scopi scientifici, comprese le attività di importazione ed esportazione (articolo L 1211-1, paragrafo 2 del codice della sanità pubblica). L'acquirente (cioè l'utilizzatore finale) è tenuto a procurarsi l′autorizzazione all'importazione da parte del Ministero della Ricerca francese di cui all'articolo L1245-5-1 II del Codice della Sanità Pubblica. Ordinando questo prodotto, si conferma tacitamente di aver ottenuto l′autorizzazione all'importazione richiesta.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Stefania Braidotti et al.
Biomedicines, 11(11) (2023-11-25)
Oligodendroglioma (OG) is a brain tumor that contributes to <1% of brain tumor diagnoses in the pediatric population. Unfortunately, pediatric OG remains without definitive molecular characteristics to aid in diagnosis, and little is known about the tumor microenvironment. Tumor cells'
George H De Vries et al.
Neurochemical research, 35(12), 1978-2000 (2010-12-04)
The importance and essential functions of glial cells in the nervous system are now beginning to be understood and appreciated. Glial cell lines have been instrumental in the elucidation of many of these properties. In this Overview, the origin and
G R Post et al.
Glia, 5(2), 122-130 (1992-01-01)
A stable cell line derived from a human oligodendroglioma (HOG) was used to study the regulation of muscarinic- and histamine receptor-mediated phosphoinositide hydrolysis. Both carbachol and histamine increased inositol monophosphate (InsP) accumulation in a dose- and time-dependent manner in the
G R Post et al.
Molecular and chemical neuropathology, 16(3), 303-317 (1992-06-01)
A novel clonal cell line derived from a human glioma (HOG) was found to express some oligodendrocyte-specific proteins including a 15-kDa form of myelin basic protein (MBP) and high 2',3'-cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase (CNPase) activity. Expression of the myelin lipids galactosylceramide
M Buntinx et al.
Journal of neurocytology, 32(1), 25-38 (2003-11-18)
Oligodendrocytes, the myelin-forming cells of the central nervous system, are the target of pathogenic immune responses in multiple sclerosis. Primary cultures of human oligodendrocytes have been used to unravel the cellular and molecular mechanisms of immune-mediated injury of oligodendrocytes. However