The passage number for ECACC cell lines is lot specific and reported on the Certificate of Analysis. This document may be accessed directly at the supplier's website. Please see the link below to review the ECCAC product page:
https://www.culturecollections.org.uk/nop/product/u-87-mg
U-87 MG Cell Line human
89081402, human brain (glioblastoma astrocytoma), Epithelial-like
Sinonimo/i:
U-87MG Cells, U87 Cells, U87MG Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
U-87 MG Cell Line human, from human brain(glioblastoma astrocytoma), 89081402
Origine biologica
human brain (glioblastoma astrocytoma)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,11
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,9
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
-
je voudrai connaitre le nombre de passage des deux lignées Pour la déclaration codecoh, j'ai besoin de votre numéro de DC ou AC ou IE, Merci
1 risposta-
Utile?
-
-
Quante cellule per batch?
1 risposta-
This supplier cell bank, ECACC, states that adherent/attached cell line products are 2 - 3 x10^6 cells per vial, which would be the case for this product. Suspension cell lines from this supplier are 4 - 5 x10^6 cells per vial. They do not share 'batch' size information. For additional information please see the ECACC product page at the link : https://www.culturecollections.org.uk/products/celllines/generalcell/detail.jsp?refId=89081402&collection=ecacc_gc