SCC066
Linea cellulare hCMEC/D3 (barriera ematoencefalica)
Human
Sinonimo/i:
Human BBB cell line, Human blood-brain barrier cell line, Human cerebral endothelial cell line, CMEC/D3 cell Line, hCMEC/D3 cell line
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Linea cellulare hCMEC/D3 (barriera ematoencefalica), The hCMEC/D3 BBB cell line has been extensively characterized for brain endothelial phenotype and is a model of human blood-brain barrier (BBB) function.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
drug transporter assay: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Riferimento:
Couraud PO, et al. (2008) The human brain endothelial cell line hCMEC/D3 as a human blood‐brain barrier model for drug transport studies. Fluids Barriers CNS. 2013 Mar 26;10(1):16.
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Neuroscienze
Malattie neurodegenerative
Qualità
• La negatività delle cellule ai virus dell′epatite A, B e C, dell′HIV-1 & 2 e all'HPV è testata mediante PCR.
• Le cellule sono negative alla contaminazione da micoplasmi.
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati (OGM). Nella UE, gli OGM sono regolamentati dalle direttive 2001/18/CE e 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle leggi che le recepiscono a livello degli stati membri. Nel rispetto delle suddette norme, {HCompany} è tenuta a richiedere alcune informazioni riguardo a chi ordina i prodotti OGM e agli impianti in cui verranno utilizzati. Clicca qui per la Dichiarazione d′uso da compilare a cura dell′utilizzatore finale.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contenuto correlato
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.