SCC048
N27 Rat Dopaminergic Neural Cell Line
Rat
Sinonimo/i:
Dopamine Neural Cells, 1RB3AN27 Cell Line
About This Item
Prodotti consigliati
product name
N27 Rat Dopaminergic Neural Cell Line, The N27 rat dopaminergic neural cell line has been used as a dopaminergic neuron model for in vitro and in vivo studies.
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Categorie correlate
Descrizione generale
Descrizione della linea cellulare
Neural Lineage Cells
Applicazioni
Stem Cell Research
Neuroscience
Neural Stem Cells
Neurochemistry & Neurotrophins
Neurodegenerative Diseases
Neuroregenerative Medicine
Qualità
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1