SCC010
ReNcell VM Immortalized Cell Kit
ReNcell VM Kit contains human neural progenitor cells, optimized maintenance media & freezing media for culture of human neural stem cells.
Sinonimo/i:
Human NSC Line, Human Neural Stem Cell Line, Human Neural Stem Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
ReNcell
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Stem Cell Research
Componenti
ReNcell NSC Maintenance Media (Cat.# SCM005)
ReNcell Neural Stem Cell Freezing Medium (Cat.# SCM007)
Qualità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
I clienti hanno visto anche
Protocolli
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.