Please refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
S2HVU05RE
Sistema di filtrazione sottovuoto Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCHVU05RE, Sistema di filtrazione sterilizzante Stericup Quick Release-HV
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Stericup®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
45 °C max. temp.
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
263 mm
Capacità
500 mL
Diametro
12.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
500 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I dispositivi di filtrazione sterile sottovuoto Stericup® and Steritop® utilizzano membrane ad alte prestazioni particolarmente affidabili per la filtrazione sterile ottimale di reagenti di laboratorio tamponi e terreni di coltura. Questi dispositivi, caratterizzati da una forma stabile e priva di sporgenze, abbinano portate e prestazioni di alto livello ad un binding aspecifico ridotto.
L′unità filtrante Stericup® con membrana in fluoruro di polivinilidene (PVDF) di grado 0,45 μm è composta da un imbuto filtrante innestabile su bottiglia (“bottle-top”) da 500 mL e da un flacone di raccolta da 500 mL dotato di tappo a scatto per la filtrazione e la conservazione del filtrato.
Applicazioni
- Terreni di coltura con/senza additivi
- Tamponi
- Soluzioni biologiche
Caratteristiche e vantaggi
- L′imbuto filtrante “Quick release” si sgancia dal flacone di raccolta con un semplice movimento rotatorio di un quarto di giro—riducendo così l′eventualità di fuoriuscite e facilitando le operazioni manuali su banco o sotto cappa.
- Le caratteristiche della membrana, quali composizione e dimensione dei pori sono riportate in tutta evidenza sull′elemento filtrante Steritop®, così da velocizzare la scelta del filtro adatto per ogni applicazione.
- Il tappo di sicurezza a scatto, dotato di sporgenze a flangia, è stato perfezionato in modo da garantire una presa sicura sia quando bagnato sia quando asciutto—e il meccanismo di arresto tattile certifica la perfetta chiusura del flacone. Non dovrete preoccuparvi più di tanto dell′eventualità di una fuoriuscita di liquido o della contaminazione di filtrati sterili.
- L′ampia superficie di scrittura satinata presente sul flacone di raccolta e il colore più chiaro del tappo migliorano la leggibilità e riducono il rischio di segni illeggibili, per facilitare le operazioni di marcatura dei campioni.
- Per evitare rischi di contaminazione, il tappo a scatto può essere appoggiato comodamente anche sul fianco.
- I flaconi di raccolta sono impilabili, con conseguente risparmio di spazio in armadio o in magazzino.
I clienti hanno visto anche
-
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
1 risposta-
Utile?
-
-
What leachables are detected during filtration processes using Stericup® filters?
1 risposta-
We have not performed extractables/leachables studies for our Stericup® filters.
Utile?
-
-
What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
1 risposta-
Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
Utile?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
1 risposta-
No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
Utile?
-
-
What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
1 risposta-
Typically 3 years from sterilization.
Utile?
-
-
What is the maximum vacuum pressure for filtration?
1 risposta-
700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
Utile?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
1 risposta-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
Utile?
-
-
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
1 risposta-
Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
Utile?
-
-
What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
1 risposta-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
*Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.Utile?
-
-
Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
1 risposta-
You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.