Documenti fondamentali
RX0090
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6 G
Used as a dye and a fluorescent probe
Sinonimo/i:
Rhodamine 6 G, Basic Red 1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H31ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.01
Colour Index:
45160
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
Numero indice EU:
213-584-9
Stato
solid
Punto di fusione
215 °C
λmax
525-530 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Color: Red
Extinction coefficient: 69900 min
Form: Powder
Loss on drying: 5% max
Wavelength of max. absorbance: 525-530nm
pH of a 1% aqueous solution:
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluorescein for fluorescence, free acid
Sigma-Aldrich
46955
Fluorescein