Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 x 0.75 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 61,00 € |
Informazioni su questo articolo
61,00 €
vapor pressure
211 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
isotopic purity
≥99.95 atom % D
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.005% Water (HO) (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
density
1.50 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
General description
Application
- Extraction of alkaloids for NMR-based profiling: exploratory analysis of an archaic Cinchona bark collection.: This study explores the methods of extracting alkaloids for NMR profiling, highlighting the application of Chloroform-D1 in the chemical analysis process to ensure accurate and detailed spectroscopy results. The research was conducted using an archaic Cinchona bark collection, providing insights into the historical and analytical applications of Chloroform-D1 in academic settings (Yilmaz et al., 2012).
Analysis Note
Water (NMR, HO): ≤ 0.005 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform-D1
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
865-49-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?