PXC100C50
Cassetta Pellicon® XL con membrana Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 100 kDA
Sinonimo/i:
0.005 m2, 100 kDa, Pellicon XL, Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane, Ultracel, Ultrafiltration Module
Scegli un formato
424,00 €
Scegli un formato
About This Item
424,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene housing
polypropylene screen ((feed))
polypropylene screen ((permeate))
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Pellicon®
tecniche
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable (analytical sample preparation)
Lungh. × largh.
18.8 cm (7.4 in.) × 3 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
50 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
100 kDa pore size
pH
2-12
Descrizione generale
- Device Configuration: Cassette
- Filter Code: PLCHK
- Filter Type: Ultrafiltration
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1