PXC010C50
Cassetta Pellicon® XL con membrana Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 10 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 10 kDa 0.005 m2
Scegli un formato
424,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
424,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 3.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
18.8 cm (7.4 in.)
Larghezza
3 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
50 cm2
Area nominale della membrana
50 cm2
Estraibili (gravimetria)
≤7.5 mg/device
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
pH
2-12
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1