Documenti fondamentali
PXHVMPC50
Millipore
Cassetta Pellicon® XL con membrana Durapore®
filtration area 50 cm2, pore size 0.45 μm
Sinonimo/i:
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.45 μm 50cm2
Scegli un formato
1 EA
463,00 €
463,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
463,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
463,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Materiali
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 3.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
18.8 cm (7.4 in.)
Larghezza
3 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
50 cm2
Area nominale della membrana
50 cm2
Estraibili (gravimetria)
≤7.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HVMP
Le cassette Pellicon® XL 50 abbinano le nostre impareggiabili membrane per ultrafiltrazione e microfiltrazione alla prima cassetta per filtrazione a flusso tangenziale (TFF) per la lavorazione di piccoli volumi che sia scalabile linearmente. Che scegliate la membrana per ultrafiltrazione Biomax® per il suo flusso elevato e per la compatibilità con un ampio range di pH, la speciale membrana per ultrafiltrazione Ultracel® per il basso legame con le proteine e la facilità di lavaggio o la membrana per microfiltrazione Durapore® per il bassissimo legame con le proteine e le eccellenti prestazioni quanto a ritenzione, potrete contare su prestazioni certe e costanti.
Perché in una famiglia di dispositivi TFF si raggiunga la scalabilità lineare, la geometria dei canali (lunghezza del percorso e altezza del canale) deve essere identica per ogni filtro. La cassetta Pellicon® XL 50 è l′unico prodotto TFF di queste dimensioni che possa vantare queste proprietà. In ogni cassetta Pellicon® XL 50 i canali di flusso dell′alimentazione e del permeato operano con la stessa caduta di pressione, la stessa velocità di flusso e lo stesso profilo di concentrazione delle più grandi cassette Pellicon® 2. Con altre cassette, nel passare da dispositivi di piccolo volume a dispositivi di grande volume cambiano le dimensioni dei canali di alimentazione o del permeato o la direzione del flusso. Nel caso delle cassette Pellicon® XL 50, queste variazioni vengono evitate così da permettere uno scale-up lineare semplice e affidabile.
Caratteristiche e vantaggi
Rete di tipo C (rete a maglie larghe)
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo un flussaggio con acqua
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1