Documenti fondamentali
XX42PMINI
Millipore
supporto per cassette Pellicon® Mini
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
316L stainless steel
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Larghezza
11.4 cm (4.5 in.)
Spessore
14 cm (5.5 in.)
Peso
5 kg (11 lb)
Raccordi
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (Feed/retentate/permeate)
Categorie correlate
Descrizione generale
Il supporto per cassette Pellicon® Mini è caratterizzato da un design lineare, che permettere di condurre in maniera semplice ed efficiente operazioni di sviluppo di processo e di produzione su piccola scala in ambito farmaceutico
Il supporto Pellicon® Mini può alloggiare da una a tre minicassette Pellicon® 2 in parallelo o cassette Pellicon® 3. Questo supporto igienico viene serrato con una chiave dinamometrica in modo da comprimere le cassette tra una piastra di raccolta che convoglia i fluidi in ingresso e in uscita dalle cassette ed una piastra terminale che permette di tenere unite le cassette
Il supporto Mini è progettato per lo sviluppo di processo e le produzioni su piccola scala in ambito farmaceutico.
Caratteristiche e vantaggi
Il supporto per cassette Pellicon® Mini è progettato per lo sviluppo di processo e le produzioni su piccola scala in ambito farmaceutico.
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.