Documenti fondamentali
PX1505
Supelco
Ioduro di potassio
crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
About This Item
Formula condensata:
KI
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-659-4
Saggio:
≥99.0%
Stato:
crystals
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
crystals
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Perdita
≤0.2% loss on drying, 150°C
Colore
white
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1325 °C/1013 hPa
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay99.0% minBarium (Ba)0.002% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride and bromide (as Cl)0.01% maxColorWhiteFormCrystals or fine granulesHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodate (IO3)3ppm maxIron (Fe)3ppm maxLoss on drying (150°C)0.2% maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)0.001% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C6.0-9.2
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3