Documenti
S8830
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use in purification of Histidine-tagged proteins
Sinonimo/i:
Cocktail di inibitori delle proteasi
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Cocktail di inibitori delle proteasi in compresse, senza EDTA SIGMAFAST, for use in purification of Histidine-tagged proteins
Origine biologica
bovine lung
Forma fisica
tablet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il cocktail di inibitori delle proteasi in compresse SIGMAFAST, privo di EDTA, è una formulazione in compresse idrosolubili specifica per l′inibizione delle serin-, cistein-, aspartato- e metallo-proteasi. Le compresse non contengono chelanti dei metalli pesanti come l'EDTA e sono compatibili con il trattamento dei campioni mediante cromatografia di affinità con metalli immobilizzati (IMAC). Le compresse contengono una formulazione esclusiva, proprietaria, che include un sale della pepstatina A per una maggiore protezione.
Specificità
Inibisce le proteasi a serina, cisteina, acido aspartico e le metalloproteasi.
Applicazioni
L'ampia specificità del cocktail di inibitori delle proteasi in compresse SIGMAFAST lo rende adatto all'impiego nella purificazione delle proteine marcate con tag istidina e come miscela di inibitori delle proteasi polivalente. Le compresse sono utilizzabili anche nei tamponi per la lisi cellulare e sono state ottimizzate e testate per l′uso con terreni HIS-Select.
Caratteristiche e vantaggi
Senza EDTA: le compresse non contengono chelanti dei metalli pesanti come l'EDTA, che potrebbero interferire con il trattamento mediante IMAC.
Pepstatina A: le compresse contengono una formulazione esclusiva, proprietaria, che include un sale della pepstatina A per una maggiore protezione rispetto a quella solitamente offerta da questo tipo di formato.
Specificità ampia: inibisce le serin-, cistein-, aspartato- e metallo-proteasi offrendo un'ampia protezione per i campioni proteici.
Resa elevata: con una compressa si preparano 100 mL di cocktail, ossia il volume raccomandato per l'inibizione delle proteasi presenti in un massimo di 20 g di cellule in 100 mL di estratto.
Stabilità prolungata: le compresse come fornite sono stabili per almeno 2 anni a 2–8 °C. La soluzione ricostituita di inibitori delle proteasi (1´ o 10´) è stabile per almeno 2 settimane a 2–8 °C.
Componenti
AEBSF
Bestatina
E-64
Pepstatina A
Fosforamidone
Leupeptina
Aprotinina
Quantità
Con una compressa si realizzano 100 mL di cocktail. Si raccomanda l′impiego di una compressa per inibire le proteasi presenti in una massa cellulare non superiore a 20 g in 100 mL di estratto.
Stato fisico
Compressa idrosolubile
Stoccaggio e stabilità
Alle condizioni di fornitura, le compresse sono stabili per almeno 2 anni a 2-8 °C. La soluzione ricostituita di inibitori delle proteasi (1× o 10×) è stabile per almeno 2 settimane a 2-8 °C.
Note legali
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Stephan G Mauracher et al.
Phytochemistry, 99, 14-25 (2014-01-28)
Tyrosinases catalyze two initial reaction steps in the formation of melanin. Purification of tyrosinases had always been a process accompanied with various problems caused by enzymatic browning processes. Here, an approach is presented for the purification of the latent enzyme
Benjamin M Nitsche et al.
BMC genomics, 13, 380-380 (2012-08-10)
Filamentous fungi are confronted with changes and limitations of their carbon source during growth in their natural habitats and during industrial applications. To survive life-threatening starvation conditions, carbon from endogenous resources becomes mobilized to fuel maintenance and self-propagation. Key to
Zilun Wei et al.
Life sciences, 232, 116632-116632 (2019-07-07)
The inflammation modulation effects of mesenchymal stromal cell-derived exosomes (MSC-EXO) are well established. We aimed to explore the mechanism behind the inflammatory responses of numerous exosomal cargo molecules that have been neglected in molecular biology research, and to develop an
Jeffrey L Waugh et al.
PloS one, 6(11), e27984-e27984 (2011-12-02)
Regulator of G protein signaling 9-2 (RGS9-2) is a protein that is highly enriched in the striatum, a brain region that mediates motivation, movement and reward responses. We identified a naturally occurring 5 nucleotide deletion polymorphism in the human RGS9
Jeremy Celver et al.
Journal of neurochemistry, 120(1), 56-69 (2011-11-01)
Detergent-resistant membranes (DRM) are thought to contain structures such as lipid rafts that are involved in compartmentalizing cell membranes. We report that the majority of D(2)-dopamine receptors (D(2)R) expressed endogenously in mouse striatum or expressed in immortalized cell-lines is found
Articoli
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.