PX1405
Potassio cloruro
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Saggio
99.0-100.5% (silver nitrate titration)
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Colore
white
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
1413 °C/1013 hPa
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1