PX1235
Piperidine
Sinonimo/i:
Piperidine, Hexahydropyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
34 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.2% Water (H2O)
Colore
APHA: ≤50
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
106 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-10.8 °C
Temp. transizione
flash point 16 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A Fmoc removal agent in solid-phase peptide synthesis.
- An organic structure-directing agent in the synthesis of ferrierite zeolites and CoAPO (cobalt aluminophosphate) materials.
- A reagent in the preparation of N-(2,4-dinitrophenyl)piperidine by reacting with 2,4-dinitrochlorobenzene via aromatic nucleophilic substitution reaction.
Risultati analitici
Color (APHA): 50APHA max
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 0.2% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup