Documenti fondamentali
1.09724
Supelco
Piperidine
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane
Scegli un formato
500 ML
216,00 €
216,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
216,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-813-0
NACRES:
NA.21
216,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
34 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °C
Potenza
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5-10.3 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.20% Picoline (GC)
≤0.3% Water (Karl Fischer)
≤0.30% Pyridine (GC)
Residuo non volatile (NVR)
≤0.01%
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
1.77 cSt(20 °C)
P. ebollizione
106 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-10.8 °C
Temp. transizione
flash point 16 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup