Documenti
PX0996
Supelco
o-Phosphoric Acid
85% HPLC, Meets ACS Specifications
Sinonimo/i:
Acido ortofosforico
About This Item
Formula condensata:
H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.00
Beilstein:
1921286
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
product name
Acido fosforico, Meets ACS Specifications
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Forma fisica
viscous liquid
Concentrazione
85% phosphoric acid
Impurezze
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Insoluble matter
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.001% Volatile acids (as acetic acid)
≤0.002% Antimony (Sb)
≤0.002% Calcium (Ca)
≤0.002% Magnesium (Mg)
≤0.003% Iron (Fe)
≤0.005% Potassium (K)
≤0.025% Sodium (Na)
≤0.5 ppm Arsenic (As)
≤0.5 ppm Manganese (Mn)
≤3 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Nitrate (NO3)
Colore
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 254 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Meets ACS Specifications
PX0996-6 is packaged in poly coated glass bottles
Altre note
L′acido fosforico concentrato è circa all′85% H3PO4 (acquoso).
Risultati analitici
Antimony (Sb)0.002% maxArsenic (As)0.5ppm maxAssay85.0% minCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)3ppm maxColor (APHA)10 maxFormClear syrupy liquidHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.001% maxIron (Fe)0.003% maxMagnesium (Mg)0.002% maxManganese (Mn)0.5ppm maxNitrate (NO3)5ppm maxPhosphorous or hypophosphorous acidTo pass testPotassium (K)0.005% maxReducing substancesTo pass testSodium (Na)0.025% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance at 220 nm (1M, 1cm, water)0.05AU maxUV Absorbance at 254 nm (1M, 1cm, water)0.04AU maxUV Absorbance at 300 nm (1M, 1cm, water)0.02AU maxVolatile acids (as acetic acid)0.001% max
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5