PC213L
Anti-GABA Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Gamma Amino-Butyric Acid
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Gabra1(29705)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (1:12,000-1:15,000, ABC detection or 1:3000-1:5000, PAP detection; see comments)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Rat thalamus or cerebellum
Altre note
Hokfelt, T., et al. 1987. Experientia Suppl.56, 154.
WGK 1