Documenti fondamentali
PBHK100205
Millipore
Biomax® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
Scegli un formato
5 EA
443,00 €
443,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
443,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
443,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Superficie filtrante
20 cm2
Lungh. × largh. membrana
20 cm × 20 cm
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
100 kDa NMWCO
applicazioni
industrial qc (particle separation)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PBHK
Applicazioni
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.