PBTK30205
Biomax® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Superficie filtrante
20 cm2
Lungh. × largh. membrana
20 cm × 20 cm
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
30 kDa NMWCO
applicazioni
industrial qc (particle separation)
Condizioni di spedizione
ambient
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Articoli
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.