Documenti fondamentali
PBTK02510
Millipore
Filtri a membrana PES, NMWCO 30 kDa
Biomax®, filter diam. 25 mm
Sinonimo/i:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW
Scegli un formato
10 EA
213,00 €
213,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
213,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
213,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Superficie filtrante
4.1 cm2
Dimensione pori
30 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Applicazioni
30 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 76 mm diameter
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1