Documenti fondamentali
PBGC10205
Millipore
Biomax® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Superficie filtrante
400 cm2
Lungh. × largh. membrana
20 cm × 20 cm
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
applicazioni
industrial qc (particle separation)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PBGC
Applicazioni
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.