Documenti fondamentali
PA51/111
Millipore
Attuatore pneumatico in plastica per valvola NOVASEPTIC®, normalmente chiuso (NC)
Scegli un formato
1 PKG
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
31251504
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
plastic cover (POM C)
plastic indicator (POM C)
stainless steel cover
Livello qualitativo
agenzia
meets EN ASTM 303
meets EN Stainless Steel EN 1.4305
Parametri
-6-(-1) bar pressure range
0-70 °C temp. range
Ruvidità media (RA)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
Peso
4.4 kg (9.70 lb)
Applicazioni
Il corpo valvola e il diaframma richiesti potrebbero avere differenti temperature di progetto e/o limiti di pressione. Il componente con i valori inferiori nel prodotto assemblato determina la temperatura massima di progetto e i limiti di pressione.
Confezionamento
L'attuatore è imballato in una confezione chiusa.
Note legali
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany