SRP6445
TIMP1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CLGI, EPA, EPO, FLJ90373, HCI, TIMP, TIMP metallopeptidase inhibitor 1, TIMP-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 24 kDa
observed mol wt 28-32 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TIMP1(7076)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3