Documenti fondamentali
P0DC0VER1
Milli-Q
POD Protection in Silicone Crystal
Protects the POD base against repeated exposure to reactive substances such as acid vapours
Scegli un formato
1 EA
455,00 €
455,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
455,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
455,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with E-POD®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Silicone crystal protects the POD (Point of Dispense) base against repeated exposure to reactive substances, such as acid vapors, harsh chemicals like strong acid and bases, aggressive solvents or etchants.
Note legali
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany