NY8H04700
Filtri a membrana, nylon, pori da 180,0 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
Scegli un formato
187,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
187,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
135 μm
Dimensione pori
180.0 μm pore size
47 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- Raccolta di alghe e cellule
- Analisi di particelle
- Filtrazione di particolato di grandi dimensioni
- Tossicologia e screening di farmaci suC. Elegans e Zebrafish (Danio rerio)
- Filtro di fondo per sistemi di imaging di particelle
- Prefiltrazione di solventi
Controllo di vernici
Caratteristiche e vantaggi
- Compatibile con una vasta gamma di solventi.
- Disponibile in una vasta gamma di dimensioni dei pori.
- Resistente ai solventi aggressivi.