This product is not assigned an expiration or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 filters | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | 206,00 € |
Informazioni su questo articolo
206,00 €
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
description
1.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
190 μm
pore size
1.2 μm pore size
bubble point
≥0.4 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Il nostro filtro a rete di nylon (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nell′industria automobilistica per le prove di pulizia sui componenti.
Caratteristiche & vantaggi
•ampia gamma di gradi di filtrazione disponibili
•Resistenti a solventi aggressivi
Applicazioni
Rimozione di particelle e chiarificazione; filtrazione di solventi; analisi delle particelle; controllo delle vernici; prove di pulizia sulla ---componentistica nel settore automotive
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic |
| pore size 1.2 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| diam. 47 mm | diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 25 mm |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| material white filter, plain filter, Nylon membrane | material plain filter, Nylon membrane, white filter | material Nylon membrane, white filter, plain filter | material white filter, plain filter, Nylon membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana in nylon, pori da 1,2 μm
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the shelf life of the membranes?
1 risposta-