Documenti fondamentali
MXSMBPA48
Millipore
Piastre Milliflex preriempite con agar Baird Parker
Baird Parker Agar, for Staphylococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Stato
plate (pre-poured agar)
Durata
6 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
Colore
opalescent yellow-brown
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
6.8±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with Milliflex®
Staphylococcus spp.
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Terreno di coltura
Baird Parker
Risultati analitici
Microrganismi da ricercare: specie del genere Staphylococcus
Microrganismi utilizzati per il CQ
S. aureus (ATCC 6538)
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
Normalmente, le colonie di S. aureus sono nere. In caso di proliferazione di altri microorganismi, le colonie assumono una colorazione che va dal bianco al marrone
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2