Vai a
MXSMEND48
Agar m-Endo LES
m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinonimo/i:
Piastre preriempite Milliflex®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
48
Spedizione prevista il30 giugno 2026daMerck S.p.A
322,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
322,00 €
Spedizione prevista il30 giugno 2026Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
USP International standards
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
6 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
storage condition
protect from light (right side up)
color
slightly opalescent rose
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
General description
Le cassette Milliflex® sono terreni a base di agar pronti all′uso con il sistema Milliflex® o Milliflex Oasis® per una comoda, rapida e affidabile determinazione della carica microbica. La cassetta di agar preriempita aiuta a snellire il flusso di lavoro della determinazione della contaminazione microbica con assicurazione della qualità ed evitando i rischi di contaminazione esogena. Ogni piastra è formata da 3 pezzi che contengono circa 10 ml di terreno. m-Endo LES Agar è un terreno selettivo per rilevare i coliformi totali nell′acqua potabile. Il laurilsolfato di sodio e il desossicolato di sodio sono inibitori dei batteri gram positivi, la fucsina base è un indicatore del pH, il solfito di sodio viene aggiunto per decolorare la soluzione di fucsina base e l′etanolo è un additivo che aumenta la natura antibatterica della formulazione. I batteri che fermentano il lattosio producono acetaldeide che reagisce con il solfito di sodio e la fucsina formando colonie di colore rosso. Quando i microrganismi producono aldeidi con la rapida fermentazione del lattosio si sviluppa una lucentezza metallica. Un inoculo troppo pesante sopprime la lucentezza.
Application
La cassetta Milliflex® preriempita con m-Endo LES Agar è usata nella determinazione della carica microbica e nell′analisi microbiologica generale di acqua, acqua di scarico e prodotti caseari. È ampiamente usata nell′industria farmaceutica, cosmetica e di produzione della birra
Preparation Note
m-Endo LES
Analysis Note
Le colonie di coliformi appaiono di colore rosso intenso con una spiccata lucentezza metallica verde
Microrganismi da ricercare: coliformi
Microrganismi utilizzati per il CQ
E. coli (ATCC 25922)
P. aeruginosa (ATCC 9027)
E. aerogenes (ATCC 49701)
S. aureus (ATCC 6538) come controllo negativo.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXSMCSP48MXSMCMC24MXSMKFS48
Agar m-Endo LES m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Millipore
MXSMEND48
Agar m-Endo LES
agency
USP International standards
agency
International standards
agency
International standards
agency
International standards
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms, lactose-fermenting bacteria
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), fecal bacteria: Streptococcus spp.
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
12 mo.
shelf life
6 mo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar m-Endo LES
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
569-61-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)