Documenti fondamentali
MIX0100LB05
Millipore
Sistema assemblato monouso per la miscelazione Mobius® MIX100 (bronzo)
Scegli un formato
5 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (process)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
polyethylene ports (bung)
polypropylene impeller(s)
polysulfone clamp(s) (pinch)
polysulfone connections (CPC)
silicone tubing
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Mobius®
Altezza
66 cm (26 in.)
Larghezza
50.8 cm (20 in.)
Spessore
50.8 cm (20 in.)
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.