Documenti fondamentali
MCE2007FS1
Millipore
Filtro di profondità Millistak+® Pod
CE20, filtration area 0.77 m², Process Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ Pod Depth Filter, CE20 media series, 0.77 m 2 surface area, 1/pk
Scegli un formato
1 EA
591,00 €
591,00 €
Spedizione prevista il16 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
591,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
591,00 €
Spedizione prevista il16 giugno 2025Dettagli
Nome del prodotto
Filtro di profondità Millistak+® Pod, CE20, cellulose, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
Materiali
cellulose
glass filled polypropylene
Livello qualitativo
Descrizione
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psid) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psid) at 25 °C
Altezza
32 cm (12.5 in.)
Lunghezza
62 cm (24.2 in.)
Superficie filtrante
0.77 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
Conducibilità
1.52-1.94 μS/cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
CE20
Descrizione generale
La matrice Millistak+® per filtrazione di profondità è disponibile in un formato monouso scalabile che offre una maggiore flessibilità grazie ad un esclusivo design modulare. Millistak®+ MCE2007FS1 è disponibile in un formato POD di dimensioni pari a 32 cm (H) x 62 cm (L) e con un'area di filtrazione di 0,77 m2.
La serie di matrici CE20 offre prestazioni ottimali grazie ad una struttura a gradiente di densità ideale per applicazioni di chiarificazione primaria (grossolana). I filtri Pod con matrice Millistak+® sono disponibili in tre diverse tipologie di grado - DE, CE e HC - per venire incontro ad ogni necessità specifica
Il sistema Millistak+® Pod è ideale per una vasta gamma di applicazioni di chiarificazione primaria e secondaria, incluse colture cellulari, lisati centrifugati di lieviti, refold da E. coli, terreni di coltura, vaccini, proteine plasmatiche e sieri.
Facile da usare
Grazie al design compatto e modulare del nostro nuovo sistema Millistak+® Pod, è possibile aumentare la produttività e ridurre i tempi del ciclo.
L'installazione e l'allestimento del sistema Pod sono semplici e lineari. Il design unico degli adattatori e dei collettori monouso permette di collegare con facilità i moduli filtranti Pod alle restanti operazioni unitarie che compongono il processo. Il sistema, basato sull′impiego di moduli autonomi e monouso, mette al riparo gli operatori da rischi biologici e non richiede manutenzione né convalida delle operazioni di lavaggio.
Applicazioni
Per la chiarificazione di siero, plasma, vaccini, colture cellulari e altri fluidi.
Caratteristiche e vantaggi
  • Volume morto ridotto, per una resa di prodotto maggiore
  • Ampia gamma di tipologie di matrici disponibili in prodotti a singolo strato o multistrato
  • Formato modulare flessibile per una scalabilità da 5 a 12.000 litri e più
  • Una soluzione monouso brevettata che non necessita di portafiltri, CIP o convalida delle operazioni di lavaggio
  • Moduli filtranti (Pod) autonomi, mettono al riparo l′operatore dai rischi biologici
  • Impianto costruttivo robusto, facile da allestire e da usare
  • L′ingombro ridotto ne facilita l′impiego in spazi stretti
Specifiche
Grado del filtro: CE20
Mediante 24 ore di bagno statico in 10 L di acqua pura dopo autoclave (1 ciclo da 30 minuti a 123 °C) e flussaggio con 100 L di acqua pura per m2 di area superficiale della matrice (10 L/ft2):
Sodio: ≤9,91 mg/ft2
Calcio: ≤1,46 mg/ft2
Magnesio: ≤0,662 mg/ft2
Mercurio: ≤0,0004 mg/ft2
Cromo: 0,0003 mg/ft2
Alluminio: ≤0,059 mg/ft2
Potassio: ≤0,042 mg/ft2
Piombo: ≤0,0004 mg/ft2
Arsenico: ≤0,002 mg/ft2
Cobalto: 0,0002 mg/ft2
Ferro: ≤0,042 mg/ft2
Manganese: ≤0,001 mg/ft2
Titanio: <0,001 mg/ft2
Zinco: ≤0,003 mg/ft2
Nichel: ≤0,0004 mg/ft2
Rame: ≤0,0004 mg/ft2
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
1 ciclo di autoclave della durata di 60 minuti a 123 °C
Risultati analitici
Conduttività dell′acqua prodotta a 25 °C: dopo autoclave (1 ciclo da 60 minuti a 123 °C) e flussaggio con 50 litri di acqua pura per m2 di area superficiale della matrice (5 L/ft2)
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.