PAM3CSK4 è un pirogeno non endotossico che può essere utilizzato come controllo positivo durante il test dei pirogeni con il sistema PyroMAT® Il pirogeno non endotossico di controllo PAM3CSK4 è un lipopeptide sintetico triacilato, fornito in forma liofilizzata. Il pirogeno non endotossico (NEP) di controllo PAM3CSK4 attiva il recettore TLR1/TLR2 dei monociti e può essere utilizzato come controllo positivo con il sistema PyroMAT®. La risposta alle sostanze pirogene è determinata dalla misurazione mediante micropiastra ELISA dell'interleuchina-6 (IL-6) prodotta dai monociti.
Applicazioni
Il controllo PAM3CSK4 può essere utilizzato come controllo positivo con il sistema PyroMAT®. Deve essere utilizzato nell′ambito della validazione specifica del prodotto (PSV) e per le analisi di routine, per dimostrare che il sistema è in grado di rilevare la presenza di pirogeni non endotossici contaminanti nei prodotti farmaceutici.
Note legali
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany