Documenti fondamentali
PYR0MATCELLS
Millipore
Cellule PyroMAT®
Cryopreserved MonoMac 6 cells for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing, pkg of 2 vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
EP Chapter 2.6.30
Livello qualitativo
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 2 vials
Produttore/marchio commerciale
PyroMAT®
applicazioni
pharmaceutical
pyrogen testing
Compatibilità
configured for PyroMAT® System
pyrogenic bacteria
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il sistema PYROMAT® è una solida soluzione pronta all′uso e di facile esecuzione per l′analisi dei pirogeni, impiegando il test di attivazione dei monociti (MAT). Le cellule PYROMAT® sono monociti umani crioconservati dalla linea cellulare Mono-Mac-6. Il loro uso per il MAT è stato convalidato.
Il sistema PyroMAT® utilizza la linea cellulare Mono-Mac-6 (MM6) e si basa sulla determinazione dell′interleuchina-6 (IL-6).
PyroMATcells contiene cellule Mono-Mac-6 crioconservate, 2 x 1 mL
Applicazioni
Le cellule PYROMAT® si usano per determinare l′attività pirogena in una soluzione o sospensione inducendo la produzione di interleuchina nelle colture cellulari con monociti umani. Si usano per verificare la sicurezza dei prodotti farmaceutici parenterali e dei dispositivi medici.
Caratteristiche e vantaggi
  • Monociti crioconservati pronti all′uso
  • L′unica linea cellulare convalidata e disponibile per il test di attivazione dei monociti
  • Espressione di tutti i recettori Toll-like responsabili del rilevamento dei pirogeni
Confezionamento
1 scatola da 2 flaconcini, sufficiente per 1 test
Componenti
2 flaconcini di cellule Mono-Mac-6 crioconservate
Altre note
Download the PyroMAT® Method Software from here.
Prodotti consigliati
Da usare con il kit PyroMAT (PYR0MATKIT), endotossina standard di riferimento (144.161.0001), controlli NEP (MATHKSA, MATFLAGELLIN)
Note legali
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.