506350
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄, Hydrochloride
≥90% (HPLC), lyophilized solid, TLR1/TLR2 agonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄, Hydrochloride, (S)-[2,3-Bis(palmitoyloxy)-(2-RS)-propyl]-N-palmitoyl-(R)-Cys-(S)-Ser-(S)-Lys₄-OH, 3HCl, P₃CSK₄, 3HCl, Pam₃Cys-SK₄, 3HCl, Pam3CSK4, TLR1/TLR2 Agonist I
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Pam₃Cys-Ser-(Lys)₄, Hydrochloride,
Saggio
≥90% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Solubilità
water: 2 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C81H156N10O13S/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-55-73(93)86-72(65-105-64-66(104-75(95)57-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)63-103-74(94)56-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)80(100)91-71(62-92)79(99)89-68(52-44-48-59-83)77(97)87-67(51-43-47-58-82)76(96)88-69(53-45-49-60-84)78(98)90-70(81(101)102)54-46-50-61-85/h66-72,92H,4-65,82-85H2,1-3H3,(H,86,93)(H,87,97)(H,88,96)(H,89,99)(H,90,98)(H,91,100)(H,101,102)/t66?,67-,68-,69-,70-,71-,72-/m0/s1
OEDPHAKKZGDBEV-GFPBKZJXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Zahringer, U., et al. 2008. Immunology.213, 205.
Toshchakov, V., et al. 2002. Nat. Immunol.3, 392.
Muller, M.R., et al. 2001. Immunology103, 49.
Vergne, I., and Cezanne, L. 1999. Eur. J. Biochem.264, 369.
Diaz-Guerra, M.J., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30114.
Offermanns, S., et al. 1992. Biochem. J.282, 551.
Seifert, R., et al. 1990. Biochem. J.267, 795.
Hoffmann, P., et al. 1989. Biol. Chem. Hoppe. Seyler.370, 575.
WGK 1