Vai a
MATHKSA
HKSA - Controllo di pirogeni non endotossici (NEP) per test MAT con sistema PyroMAT®
Non-endotoxin pyrogen control of heat killed Staphyloccus aureus for use in monocyte activation test
Sinonimo/i:
NEP, controllo di NEP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
535,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116130
Suitability:
pyrogenic bacteria
Manufacturer/tradename:
PyroMAT®
Application(s):
pharmaceutical
pyrogen testing
Storage temp.:
2-8°C
535,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
feature
Non-endotoxin pyrogen control of heat killed Staphyloccus aureus for use in monocyte activation test
Quality Segment
packaging
pkg of 1 vial
manufacturer/tradename
PyroMAT®
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
Il sistema PyroMAT® utilizza cellule monocitiche umane Mono-Mac-6 (MM6) crioconservate come fonte di monociti. La risposta a una gamma completa di pirogeni, comprese le endotossine e i pirogeni non endotossinici (NEP), è determinata dalla misurazione mediante ELISA dell'interleuchina-6 (IL-6) prodotta dalle cellule Mono-Mac-6 .
L'HKSA è un preparato di Staphylococcus aureus ucciso al calore, fornito in forma liofilizzata quale controllo per la determinazione dei livelli di NEP. Si tratta di un pirogeno non endotossico (NEP) che attiva il recettore TLR2 dei monociti e può essere utilizzato come controllo positivo con il sistema PyroMAT® (test dell′attivazione monocitaria per la rivelazione dei pirogeni).
Application
Il controllo a base di Staphylococcus aureus ucciso al calore per la determinazione dei livelli di NEP può essere utilizzato come controllo positivo con il sistema PyroMAT®. Deve essere utilizzato nell′ambito della validazione specifica del prodotto (PSV) e per le analisi di routine, per dimostrare che il sistema è in grado di rilevare la presenza di pirogeni non endotossici contaminanti nei prodotti farmaceutici.
Biochem/physiol Actions
Agonista del recettore TLR-2
Features and Benefits
Prodotto privo di endotossine alla concentrazione d'uso nei test MAT
Preparation Note
Conservare le microprovette sigillate a 2-8°C
Non utilizzare i flaconcini non ancora aperti dopo la data di scadenza
Conservare le aliquote risospese a -20°C
La durata di conservazione delle aliquote è indicata nella scheda tecnica
Legal Information
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MATFLAGELLINPYR0MATKITMATPAM3CSK4
PyroMAT® kit includes Interleukin IL-6 Standard and Interleukin-6ELISA kit, suitable for (suitable for Monocyte Activation Test (MAT)), suitable for pyrogen testing
Millipore
PYR0MATKIT
PyroMAT® kit
suitability
pyrogenic bacteria
suitability
pyrogenic bacteria
suitability
-
suitability
pyrogenic bacteria
manufacturer/tradename
PyroMAT®
manufacturer/tradename
PyroMAT®
manufacturer/tradename
PyroMAT®
manufacturer/tradename
PyroMAT®
compatibility
configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System
compatibility
configured for PyroDetect System, configured for PyroMAT® System
compatibility
configured for PyroMAT®
compatibility
for use with PyroMAT®
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
application(s)
pharmaceutical, pyrogen testing
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MATHKSA04054839473548