MABT838
Anti-Myosin 7 (MYH7) Antibody, clone BA-D5
clone BA-D5, from mouse
Sinonimo/i:
Myosin heavy chain 7, Myosin heavy chain slow isoform, MyHC-slow, Myosin heavy chain, Cardiac muscle beta isoform, MyHC-beta)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BA-D5, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYH7(4625)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Myosin 7 (MYH7) in Western Blotting applications (De Jong, A., et. al. (2017). PLoS One. 12(3):e0174043; Gan, Z., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2564-75).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Myosin 7 (MYH7) in Immunofluorescence applications (Gan, Z., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2564-75; Pannerec, A., et. al. (2016). Aging (Albany NY). 8(4):712-29).
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Myosin 7 (MYH7) in mouse soleus muscle tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1