MAB1628
Anticorpo anti-Miosina, fibra lenta, clone NOQ7.5.4D
clone NOQ7.5.4D, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CMD1S, Anti-CMH1, Anti-MPD1, Anti-MYHCB, Anti-SPMD, Anti-SPMM
Scegli un formato
416,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NOQ7.5.4D, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, feline, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYH7B(57644)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting
RIA
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2