Documenti fondamentali
CLS4581
Corning® High Content Imaging Microplate
flat bottom, sterile, glass bottom, lid, pack of 10
Sinonimo/i:
384 multiwell plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate, imaging plate
Scegli un formato
10 EA
451,00 €
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
451,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
451,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
black wells (with 0.2 mm glass bottom)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
glass bottom
Confezionamento
pack of 10
pack of 20 plates
Produttore/marchio commerciale
Corning 4581
Misura
384 wells
Volume pozzetto
82 μL
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Descrizione generale
  • Corning® 384-well high content image screening microplates are best suited for performing high content cell-based assays using imaging systems.
  • The 0.2 mm thick glass bottom provides an optically clear surface, thus minimizing autofocus time and increasing throughput.
  • The microplate well geometry reduces reagent loss due to wicking and prevents cells from clumping in the corners.
  • Black color plates offer low background fluorescence and minimal crosstalk that provides the highest possible optical quality for cell-based assays.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.
Protocolli
ICC Cell Capture Imaging Reagent simplifies imaging, ideal for rare cell and low cell count samples.