MABS469
Anti-IA-2, clone 76F Antibody
clone 76F, from mouse
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N, R-PTP-N, Islet cell antigen 512, ICA 512, Islet cell autoantigen 3, PTP IA-2, PTPRN
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
76F, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRN(5798)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated IA-2 from recombinant rat, mouse, and human IA-2 (Piquer, S., et al. (2006). J Autoimmun. 26(3):215-222.).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IA-2 in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1