MABS385
Anti-APOL1 Antibody, clone 1D4
ascites fluid, clone 1D4, from mouse
Sinonimo/i:
APOL, APO-L, APOL-I, Apolipoprotein L1, Apolipoprotein L, Apolipoprotein L-I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOL1(8542)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected APOL1 in human plasma.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
Human plasma lysate