Documenti fondamentali
SLGVV255F
Millipore
Filtri ventilati Millex-GV (sterili)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
Scegli un formato
50 PKG
509,00 €
509,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
509,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
509,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Materiali
PVC housing
PVDF membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
≥40 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri ventilati Millex-GV (sterili) sono dispositivi medici utilizzabili come filtri da siringa per chiarificare piccoli volumi di soluzione nella cura diretta dei pazienti e per la preparazione di miscele nelle farmacie.
Applicazioni
Sterilizzazione e/o chiarificazione di soluzioni acquose per applicazioni mediche nei casi in cui sono richieste o desiderate membrane di sfiato con basso legame proteico.
Caratteristiche e vantaggi
  • Esclusivamente monouso, apirogeno e atossico
  • Filtro a membrana con pori da 0,22 µm sigillato in un contenitore di polivinilcloruro (PVC) con connettore di ingresso Luer-Lok® femmina e connettore di uscita Luer-Lok maschio 
  • Comprende un filtro idrofobo da 0,03 µm nella campana del contenitore che sfiata automaticamente l′aria introdotta a monte della membrana, evitando che essa venga ostruita da bolle d'aria 
  • Compatibile con la maggior parte delle soluzioni acquose
  • Dotato di marchio CE e registrato presso la FDA
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e/o di laboratorio qualificato.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany