MABN730
Anti-Rab10 Antibody, clone 4E2
ascites fluid, clone 4E2, from mouse
Sinonimo/i:
RAB10, Ras-related protein Rab-10, Rab10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB10(10890)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected Rab10 in HeLa and NIH/3T3 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
HeLa and NIH/3T3 cell lysates