MAB5356
Anti-Rhodopsin Antibody, CT, last 9 amino acids, clone Rho 1D4
clone Rho 1D4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CSNBAD1, Anti-OPN2, Anti-RP4
Scegli un formato
446,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
446,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Rho 1D4, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHO(6010)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Sistema sensoriale & SNP
Western blot del segmento esterno di bastoncello bovino isolato marcato per la rodopsina (~85% della proteina del segmento esterno del bastoncello) con l'anticorpo rho 1D4. Quantità di segmento esterno di bastoncello caricati sul gel SDS: (a) 2,5 mg; (b) 0,63 mg; (c) 0,16 mg; (d) 0,04 mg. In corrispondenza dei quantitativi di proteina maggiori si possono osservare, oltre al monomero, anche dimeri, trimeri e tetrameri di rodopsina.
Immunoisto/citochimica: 1:100-1:500 su sezioni di tessuto congelato fissato con paraformaldeide e glutaraldeide. La fissazione consigliata è con paraformaldeide per 4 ore a 2-8°C. Il metodo di permeabilizzazione suggerito è Triton X-100 allo 0,2%.
Immunoprecipitazione
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Occhio
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2