MABS351
Anti-FAT10 Antibody, clone 4F1
clone 4F1, from mouse
Sinonimo/i:
Ubiquitin D, Diubiquitin, Ubiquitin-like protein FAT10
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBD(10537)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated FAT10 in transfected HA-FAT10 HEK293 cells cultivated with IFNgamma and TNFalpha (Aichem, A., et al. (2010). Nature Commun. 1:13).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FAT10 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1