MABS1145
Anti-3-PGDH Antibody, clone TK-08 13A8
clone TK-08 13A8, from mouse
Sinonimo/i:
D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, 3-PGDH
Scegli un formato
296,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
296,00 €
Spedizione prevista il26 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TK-08 13A8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHGDH(26227)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected 3-PGDH in human salivary gland tissue sections.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 3-PGDH in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1