MABN43
Anti-Apolipoprotein E4 (ApoE4) Antibody, clone 4E4
clone 4E4, from mouse
Sinonimo/i:
Apolipoprotein E, Apo-E, ApoE4, Apolipoprotein E4
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOE(348)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect ApoE4 in CHO cells secreting ApoE4. (Image courtesy of Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna)
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:100,000 dilution detected ApoE4 in 10 µg of recombinant ApoE4 protein.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Recombinant Apolipoprotein E protein
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1