MABN293
Anti-Peripherin-2 Antibody, clone 6B10.1
clone 6B10.1, from mouse
Sinonimo/i:
Peripherin-2, Retinal degeneration slow protein, Tetraspanin-22, Tspan-22
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRPH2(5961)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Peripherin-2 in human retina tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Peripherin-2 in 10 µg of mouse eye tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1