MAB5316
Anti-Rhodopsin Antibody, clone RET-P1
clone RET-P1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Opsin 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RET-P1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHO(6010)
Specificità
CELLULAR LOCALIZATION:
Cytoplasmic
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry (frozen and formalin/paraffin): 1-2 μg/mL. Staining of formalin fixed tissue sections requires boiling the tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Sensory & PNS
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL:
IMR-5 cells, brain or retina.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2